C33301
2-Chloro-4,6-diamino-1,3,5-triazine
95%
Sinonimo/i:
6-Chloro-2,4-diamino-1,3,5-triazine, Desethyl-desisopropyl-atrazine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>320 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1nc(N)nc(Cl)n1
InChI
1S/C3H4ClN5/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H4,5,6,7,8,9)
FVFVNNKYKYZTJU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Esr1(13982)
WGK 3