Documenti fondamentali
579823
Sigma-Aldrich
Methyl 5-chloro-2-nitrobenzoate
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(NO2)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.59
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
48-52 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ester
nitro
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6ClNO4/c1-14-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
JGBJHRKCUKTQOE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)