Key Documents
579815
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzophenone
97%
About This Item
Formula condensata:
(HO)2C6H3COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
144-148 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
ARWCZKJISXFBGI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)