Documenti
8.21073
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminodiphenyl sulfone
for synthesis
Sinonimo/i:
4,4′-Diaminodiphenyl sulfone, DDS, 4,4′-Sulfonyldianiline, Bis(p-aminophenyl) sulfone
About This Item
Formula condensata:
[4-(NH2)C6H4]2SO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
201-248-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Potenza
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5-7.5 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
Punto di fusione
172-175 °C
Solubilità
0.38 g/L
Densità bulk
250‑350 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 175 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3