Documenti fondamentali
579572
Sigma-Aldrich
3-Chlorocoumarin
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
121-125 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC1=Cc2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C9H5ClO2/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)11/h1-5H
CKCOPMSBJBNBCQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)