Documenti fondamentali
578207
Sigma-Aldrich
9-Anthracenylmethyl methacrylate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
80-85 °C (lit.)
λmax
249 nm
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C19H16O2/c1-13(2)19(20)21-12-18-16-9-5-3-7-14(16)11-15-8-4-6-10-17(15)18/h3-11H,1,12H2,2H3
MJYSISMEPNOHEG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xiaoke Zheng et al.
Talanta, 207, 120290-120290 (2019-10-09)
Human T-lymphotropic virus type II (HTLV-II) is a crucial retrovirus that is closely associated with a variety of human diseases. Herein, an ultrasensitive fluorescent HTLV-II DNA detection strategy was developed for the first time based on magnetic nanoparticles (MNPs) and