Documenti fondamentali
577243
Sigma-Aldrich
N-(1-Pentyl)formamide
90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
Densità
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCNC=O
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-3-4-5-7-6-8/h6H,2-5H2,1H3,(H,7,8)
UBKOTQBYKQFINX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)