Documenti fondamentali
577057
Sigma-Aldrich
Poly(9-anthracenylmethyl acrylate)
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Punto di fusione
205-215 °C (dec.) (lit.)
Temp. transizione
Tg (DSC) 143 °C (onset)
Solubilità
chloroform: soluble
toluene: soluble
Fluorescenza
λex 251 nm; λem 417 nm in chloroform
Caratteristiche e vantaggi
Fluorescent polymer.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)