Documenti fondamentali
576735
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-DL-tryptophan-2,4,6,7-d4
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11D4H7FN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
>258 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c(F)c([2H])c2c1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C11H11FN2O2/c12-7-1-2-10-8(4-7)6(5-14-10)3-9(13)11(15)16/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16)/i1D,2D,4D,5D
INPQIVHQSQUEAJ-GYABSUSNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)