Documenti fondamentali
576441
Sigma-Aldrich
7,8-Dihydroxy-4-phenylcoumarin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Punto di fusione
190-195 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2c3ccccc3)c1O
InChI
1S/C15H10O4/c16-12-7-6-10-11(9-4-2-1-3-5-9)8-13(17)19-15(10)14(12)18/h1-8,16,18H
JRVIIPJSVKTPBK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)