Documenti fondamentali
576425
Sigma-Aldrich
4,5,7-Trihydroxy-3-phenylcoumarin
97%
Scegli un formato
5 G
104,00 €
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
104,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
268-272 °C
Gruppo funzionale
ester
ketone
phenyl
Stringa SMILE
O.Oc1cc(O)c2C(O)=C(C(=O)Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5.H2O/c16-9-6-10(17)13-11(7-9)20-15(19)12(14(13)18)8-4-2-1-3-5-8;/h1-7,16-18H;1H2
PGNAALCVWSQLDG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)