Documenti fondamentali
575208
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Dilanthanum trisulfate, Lanthanum sulfate, Lanthanum sulfate (La2 (SO4)3)
Scegli un formato
50 G
138,00 €
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
138,00 €
About This Item
Formula condensata:
La2(SO4)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
566.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Stringa SMILE
[La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2La.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S Ranganayaki et al.
Zeitschrift fur allgemeine Mikrobiologie, 21(4), 329-332 (1981-01-01)
The effect of lanthanum sulphate on five Azotobacter strains (4A7, 10, 5A2, 5A1, and 3A3) isolated from Allahabad soil consists in a considerable increase in the nitrogen fixation, carbon consumption and in the amount of nitrogen fixed in mg per
A C Blackburn et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 50 ( Pt 6), 833-838 (1994-06-15)
The structure of NaLaIII(SO4)2.H2O consists of distorted Na-O6 octahedra, La-O9 complexes in the form of distorted tricapped trigonal prisms, and slightly irregular tetrahedral sulfate ions. All bond distances fall within normal limits. The sulfate ions manifest rigid-body behavior but this