Documenti fondamentali
575011
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanomanganate(III)
99.97% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
K3Mn(CN)6
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.97% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: manganese
Punto di fusione
289 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].[K+].N#C[Mn-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.3K.Mn/c6*1-2;;;;/q;;;;;;3*+1;-3
HWKUDZZXRCEWMA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)