Key Documents
574880
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
98%
Sinonimo/i:
3,5-Dichloroisonicotinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3Cl2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
230 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1c(Cl)cncc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-3-1-9-2-4(8)5(3)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
BUQPTOSHKHYHHB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)