Documenti
573752
Sigma-Aldrich
5-(2-Furyl)-2,4-dihydro-[1,2,4]-triazole-3-thione
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5N3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
277-278 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=C1NN=C(N1)c2ccco2
InChI
1S/C6H5N3OS/c11-6-7-5(8-9-6)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H2,7,8,9,11)
PQFBWTHPDGFZBD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3