Documenti fondamentali
571903
Sigma-Aldrich
Diethyl 1-benzyl-3,4-dihydroxy-1H-pyrrole-2,5-dicarboxylate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H19NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
143-146 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1c(O)c(O)c(C(=O)OCC)n1Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H19NO6/c1-3-23-16(21)12-14(19)15(20)13(17(22)24-4-2)18(12)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,19-20H,3-4,10H2,1-2H3
AXYCCUUFBQELMR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Starting material for substituted 3,4-ethylenedioxypyrroles.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zong, K.; Abboud, K.; Reynolds, J.
Tetrahedron Letters, 45, 4973-4973 (2004)