711144
Potassium 1H-pyrazole-3-trifluoroborate
Sinonimo/i:
Potassium 1H-pyrazole-5-trifluoroborate, Potassium pyrazole-5-trifluoroborate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Punto di fusione
196-200 °C
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H3BF3N2.K/c5-4(6,7)3-1-2-8-9-3;/h1-2H,(H,8,9);/q-1;+1
QNHYBMZHGRWURK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.