Passa al contenuto
Merck
Tutte le immagini(3)

Documenti fondamentali

571016

Sigma-Aldrich

Tetracloruro di carbonio

anhydrous, ≥99.5%

Sinonimo/i:

Tetraclorometano

Autenticatiper visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali


About This Item

Formula empirica (notazione di Hill):
CCl4
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.82
Beilstein:
1098295
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili

Grado

anhydrous

Densità del vapore

5.32 (vs air)

Tensione di vapore

143 mmHg ( 30 °C)
91 mmHg ( 20 °C)

Saggio

≥99.5%

Indice di rifrazione

n20/D 1.460 (lit.)

P. ebollizione

76-77 °C (lit.)

Punto di fusione

−23 °C (lit.)

Densità

1.594 g/mL at 25 °C (lit.)

Stringa SMILE

ClC(Cl)(Cl)Cl

InChI

1S/CCl4/c2-1(3,4)5
VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N

Cerchi prodotti simili? Visita Guida al confronto tra prodotti

Pittogrammi

Skull and crossbonesHealth hazard

Avvertenze

Danger

Classi di pericolo

Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation

Organi bersaglio

Liver,Kidney

Codice della classe di stoccaggio

6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials

Classe di pericolosità dell'acqua (WGK)

WGK 3

Punto d’infiammabilità (°F)

Not applicable

Punto d’infiammabilità (°C)

Not applicable


Scegli una delle versioni più recenti:

Certificati d'analisi (COA)

Lot/Batch Number

Non trovi la versione di tuo interesse?

Se hai bisogno di una versione specifica, puoi cercare il certificato tramite il numero di lotto.

Possiedi già questo prodotto?

I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.

Visita l’Archivio dei documenti

I clienti hanno visto anche

Slide 1 of 1

1 of 1

Mirjam M Schaap et al.
Archives of toxicology, 89(12), 2413-2427 (2014-10-02)
Alternative methods to detect non-genotoxic carcinogens are urgently needed, as this class of carcinogens goes undetected in the current testing strategy for carcinogenicity under REACH. A complicating factor is that non-genotoxic carcinogens act through several distinctive modes of action, which

Il team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..

Contatta l'Assistenza Tecnica.