Key Documents
570494
Sigma-Aldrich
JandaJel-1,3,4,6,7,8-hexahydro-2H-pyrimido-[1,2-a] pyrimidine
100-200 mesh, extent of labeling: 2.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinonimo/i:
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene (TBD) on JandaJel
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Crosslinking
1 % cross-linked
Grado di funzionalizzazione
2.3 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Note legali
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3