570362
2-(9H-Carbazol-9-yl)ethyl acrylate
97%
Sinonimo/i:
2-(9H-Carbazol-9-yl)ethyl methacrylate, 9H-Carbazole-9-ethylacrylate
Scegli un formato
169,40 €
Prezzo di listino242,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
169,40 €
Prezzo di listino242,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
77-81 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CC(=O)OCCn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO2/c1-2-17(19)20-12-11-18-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)18/h2-10H,1,11-12H2
KOHMQTTZAWPDNE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?