Documenti fondamentali
570222
Sigma-Aldrich
2-(tert-Butoxycarbonyloxy)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl carbonate, tert-Butyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylcarbonate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCOOC6H4BO2C2(CH3)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
73-77 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H25BO5/c1-15(2,3)21-14(19)20-13-11-9-8-10-12(13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,1-7H3
JWSZKSKLMRKJHM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)