Documenti fondamentali
567981
Sigma-Aldrich
5-(2,4-Dichlorophenyl)furfural
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H6Cl2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
158-163 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(c(Cl)c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C11H6Cl2O2/c12-7-1-3-9(10(13)5-7)11-4-2-8(6-14)15-11/h1-6H
WTXWLFKNQYWFPK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)