Documenti fondamentali
566047
Sigma-Aldrich
7-Fluoro-2-methylquinoline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8FN
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
47-51 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2ccc(F)cc2n1
InChI
1S/C10H8FN/c1-7-2-3-8-4-5-9(11)6-10(8)12-7/h2-6H,1H3
AYSKNDXTWPNRKG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)