Documenti fondamentali
564648
Sigma-Aldrich
Ethyl-5-ethoxy-2-hydroxybenzoate
97%
Sinonimo/i:
5-Ethoxy-salicylic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H3(OH)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
63-67 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cc(OCC)ccc1O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-8-5-6-10(12)9(7-8)11(13)15-4-2/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
BSRPONIXRNBZGU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)