Documenti fondamentali
307270
Sigma-Aldrich
Benzofuran-2-carboxylic acid
99%
Sinonimo/i:
Coumarilic acid, Coumarone-2-carboxylic acid
Scegli un formato
5 G
69,00 €
69,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
69,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.14
Beilstein:
124204
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
69,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
193-196 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C9H6O3/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5H,(H,10,11)
OFFSPAZVIVZPHU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Benzofuran-2-carboxylic acid was used in the synthesis of the oxymethyl-modified coumarinic acid-based cyclic DADLE (H-Tyr-D-Ala-Gly-Phe-D-Leu-OH) prodrug[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Yibin Xiang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(10), 3050-3056 (2011-04-22)
Novel benzofuran-2-carboxylic acids, exemplified by 29, 38 and 39, have been discovered as potent Pim-1 inhibitors using fragment based screening followed by X-ray structure guided medicinal chemistry optimization. The compounds demonstrate potent inhibition against Pim-1 and Pim-2 in enzyme assays.
H Ouyang et al.
The journal of peptide research : official journal of the American Peptide Society, 59(4), 183-195 (2002-04-26)
The coumarinic acid-based cyclic DADLE (H-Tyr-D-Ala-Gly-Phe-D-Leu-OH) prodrug 1a exhibited more favorable physicochemical properties than did DADLE for permeation across the intestinal mucosa. However, prodrug 1a, whose bioconversion to DADLE was slow, was subject to extensive biliary clearance when administered to