Documenti fondamentali
563765
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
Scegli un formato
50 ML
228,00 €
228,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
228,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
228,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Livello qualitativo
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
65 °C (lit.)
Densità
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)c([Mg]Br)c1
InChI
1S/C8H9.BrH.Mg/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;;/h3-5H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
XYLKRQFNMXVTLQ-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< -17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)