Documenti
563625
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonamide
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(F)SO2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stringa SMILE
NS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H5BrFNO2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
ZCPVDHZKGQQHDS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3