Documenti fondamentali
563528
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)phenyl acetic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3SC6H4CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Punto di fusione
77-81 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
AKYCOAMUNLESIH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)