Documenti fondamentali
562386
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-trifluoromethyl-2-azetidinone
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2C3H3N(=O)CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Punto di fusione
62-66 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C1CN(Cc2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C11H10F3NO/c12-11(13,14)9-7-15(10(9)16)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
LIJGYWMRPFUAIR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)