Documenti fondamentali
560693
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(hexyloxy)benzene-1,4-diacetonitrile
98%
Sinonimo/i:
1,4-Bis(cyanomethyl)-2,5-bis(hexyloxy)benzene
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)5O]2C6H2(CH2CN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Punto di fusione
93.9-98.2 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCOc1cc(CC#N)c(OCCCCCC)cc1CC#N
InChI
1S/C22H32N2O2/c1-3-5-7-9-15-25-21-17-20(12-14-24)22(18-19(21)11-13-23)26-16-10-8-6-4-2/h17-18H,3-12,15-16H2,1-2H3
GFPGEWHJZPFZMC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Monomeric precursor for the light-emitting polymer OC6C6-CN-PPV (or DHeO-CN-PPV)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)