Documenti fondamentali
560480
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)benzyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3SC6H4CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.68
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.6020 (lit.)
Densità
1.170 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CSc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9ClS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
VWVZFHRDLPHBEG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)