559830
Methyl-2-benzoylbenzoate
97%
Sinonimo/i:
2-Benzoylbenzoic acid methyl ester, Methyl o-benzoylbenzoate, o-(Methoxycarbonyl)benzophenone
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
48-53 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
phenyl
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O3/c1-18-15(17)13-10-6-5-9-12(13)14(16)11-7-3-2-4-8-11/h2-10H,1H3
NQSMEZJWJJVYOI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
- It can undergo asymmetric transfer hydrogenation reaction in propanol in the presence of a Ruthenium catalyst.[1]
- Methyl-2-benzoylbenzoate is formed as one of the reaction products during the reaction between methyl benzoate and lithium 2,2,6,6-tetramethylpiperidide (LiTMP) at -117°C.[2]
- Methyl-2-benzoylbenzoate can be synthesized from the reaction between corresponding 2-substituted benzoic acid and thionyl chloride in methanol.[3]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?