Documenti fondamentali
559571
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3SO2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
89-93 °C (lit.)
Stringa SMILE
NS(=O)(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
VFVVRYNJTGHAIE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)