559202
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
≥95.0%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4COCH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5700 (lit.)
P. ebollizione
268-269 °C (lit.)
Densità
1.432 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H11BrO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
PBDYXCKRDRCJDC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate can be prepared by employing the following reagents:
- ethyl acetylacetate
- petroleum ether
- NaOH
- 4-bromobenzoyl chloride
Applicazioni
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate may be used to synthesize 2-(carboethoxy)-3-(4′-bromo)phenylquinoxaline 1,4-dioxide.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Syntheses and eletroluminescence properties of red emitting copolymers with different lengths of diketopyrrolopyrrole units.
Xu Y, et al.
Synthetic Metals, 160(19), 2135-2142 (2010)
Comparative Use of Solvent-free KF-Al2O3 and K2CO3 in Acetone in the Synthesis of Quinoxaline 1, 4-Dioxide Derivatives Designed as Antimalarial Drug Candidates.
Lima LM, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 42(7), 1381-1385 (2005)