Documenti
559105
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-nitrobenzoylacetate
97%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4COCH2CO2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
30-34 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO5/c1-2-17-11(14)7-10(13)8-5-3-4-6-9(8)12(15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
OWZNCVIBJQPNEF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Ethyl 2-nitrobenzoylacetate may be used to synthesize ethyl 2-bromo-2′-nitrobenzoylacetate and 4-hydroxy-2(1H)-quinolone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Thiazolo [3, 4-b] indazole, a ring-fused tetravalent sulfur thiazole system.
Potts KT and Marshall JL.
The Journal of Organic Chemistry, 41(1), 129-133 (1976)
4-Hydroxy-2 (1H)-quinolone. Part 1: Synthesis and Reactions.
Abdou MM.
Arabian Journal of Chemistry (2014)