557943
Ethyl 2-cyanobenzoate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
63-67 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
nitrile
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C10H9NO2/c1-2-13-10(12)9-6-4-3-5-8(9)7-11/h3-6H,2H2,1H3
RQQAJOJDAZNFPF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)