Documenti fondamentali
55665
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol
≥98.5% (GC)
Sinonimo/i:
2-Hydroxymethyl-3,4-dihydro-2H-pyran, 3,4-Dihydro-2H-pyran-2-ylmethanol
Scegli un formato
25 ML
662,00 €
662,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
662,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
Beilstein:
107275
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
662,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
n20/D 1.479
P. ebollizione
92-93 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC1CCC=CO1
InChI
1S/C6H10O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h2,4,6-7H,1,3,5H2
XMICBFRKICBBKD-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Preparation of supported dihydropyran for mild immobilization and cleavage of alcohols[1][1][2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Preparation of supported dihydropyran for mild immobilization and cleavage of alcohols.
L.A. Thompson et al.
Tetrahedron Letters, 35, 9333-9333 (1994)
Facile Preparation of 2,6-Disubstituted Purines Using Solid-Phase Chemistry.
David A. Nugiel et al.
The Journal of organic chemistry, 62(1), 201-203 (1997-01-10)