Documenti fondamentali
556319
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
99%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.566 (lit.)
P. ebollizione
65-66 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.654 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(Cl)c(CBr)c1
InChI
1S/C7H5BrClF/c8-4-5-3-6(10)1-2-7(5)9/h1-3H,4H2
AUVLFQDKJFSFIX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chloro-5-fluorobenzyl bromide can be obtained by reacting 2-chloro-5-fluorotoluene with N-bromosuccinimide.[1]
Applicazioni
2-Chloro-5-fluorobenzyl bromide may be used to synthesize 2-chloro-5-fluorobenzaldehyde.[1]
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
An Unusual Fluorine Atom Rearrangement in the Photocyclization of 1-Fluoro[ 5]helicenes.
Mallory FB and Mallory CW.
The Journal of Organic Chemistry, 48(4), 526-526 (1983)