55609
17β-Hydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-one
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Dehydro-17α-methyltestosterone, Dianabol, Methandienone, Methandrostenolone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −0.5±0.5°, c = 1.1% in chloroform
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Punto di fusione
164-166 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H28O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h6,9,12,15-17,22H,4-5,7-8,10-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
XWALNWXLMVGSFR-HLXURNFRSA-N
Informazioni sul gene
human ... AR(367)
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)