Documenti fondamentali
555479
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzoyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H4COClSCF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5220 (lit.)
P. ebollizione
229-230 °C (lit.)
Densità
1.445 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
fluoro
thioether
Stringa SMILE
FC(F)(F)Sc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3OS/c9-7(13)5-1-3-6(4-2-5)14-8(10,11)12/h1-4H
BCMFTOCCLOAGBP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
117.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)