Documenti
555134
Sigma-Aldrich
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichlorocobalt(II)
97%
Sinonimo/i:
Co(dppf)Cl2, Dichloro[ferrocene-1,1′-diylbis(diphenylphosphine-P)]cobalt(II)
About This Item
Formula condensata:
Cl2Co(P(C6H5)2C5H4)2Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
684.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: cobalt
reagent type: catalyst
Punto di fusione
224 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Fe].Cl[Co]Cl.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2ClH.Co.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*1-14H;2*1H;;/q;;;;+2;/p-2
GODCBYSHZAJJDR-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Reactant for synthesis of homoleptic complexes of cobalt(0) and nickel(0)
Catalyst for Heck-type reactions of 6-halo-1-hexene derivatives
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3