Documenti fondamentali
554111
Sigma-Aldrich
2,3,4-(Trimethoxy)bromobenzene
99%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H2(OCH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.549 (lit.)
P. eboll.
105-110 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(Br)c(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11BrO3/c1-11-7-5-4-6(10)8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,1-3H3
HKCQJLVIFMFOTG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,3,4-(Trimethoxy)bromobenzene can be prepared from 1,2,3-(trimethoxy)benzene via bromination.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chemo-and Regioselective Bromination of Aromatic Compounds in the Presence of ?-picolinium Bromochromate (?-PBC)/CH.
Mahmoodi NO, et al.
Orient. J. Chem., 27(2), 429-434 (2011)