Documenti fondamentali
554006
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)terbium(III)
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
TbCp3
About This Item
Formula condensata:
(C5H5)3Tb
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: terbium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
235 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Tb].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.Tb/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
FMNCAPFXHVPBJH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 65 Terbium
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)