Documenti fondamentali
553891
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4OCF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. ebollizione
158-160 °C (lit.)
Densità
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)Oc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H4BrF3O/c8-5-3-1-2-4-6(5)12-7(9,10)11/h1-4H
ITYCJCVRPBLODP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene can be prepared from (trifluoromethoxy)benzene.[1]
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
2-, 3-, and 4-(Trifluoromethoxy) phenyllithiums: Versatile Intermediates Offering Access to a Variety of New Organofluorine Compounds.
Castagnetti E and Schlosser M.
European Journal of Organic Chemistry, 4, 691-695 (2001)