Documenti
553875
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H3F2SO2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
135-139 °C (lit.)
Stringa SMILE
NS(=O)(=O)c1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
OLMFEUWXDKZGOO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
L B Dugad et al.
Biochemistry, 28(9), 3955-3960 (1989-05-02)
Fluorine NMR has been used to examine complexes formed by 2-fluoro-, 3-fluoro-, and 2,5-difluorobenzenesulfonamide and human carbonic anhydrases I and II. The results show that all three inhibitors form complexes with both isozymes that have 2:1 inhibitor/enzyme stoichiometry. The fluorine