Documenti
553786
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazole
98%
Sinonimo/i:
4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8ClN3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
44-47 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2
LAUCCQWGVCJGFT-UHFFFAOYSA-N
WGK 3