Documenti fondamentali
553514
Sigma-Aldrich
Octadecyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 16-18% carbon loading
Sinonimo/i:
C18 silica gel
Scegli un formato
100 G
410,00 €
410,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
410,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
410,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado di funzionalizzazione
16-18% carbon loading
Livello qualitativo
Dimensione particelle
200-400 mesh
Dimensione pori
60 Å pore size
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)