Vai a
377635
Octadecyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 20-22% loading
Sinonimo/i:
C18 silica gel
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
153,00 €
114,75 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
488,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
114,75 €
Prezzo di listino153,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
extent of labeling
20-22% loading
surface area
~550 m2/g
matrix
irregular silica particle platform
matrix active group
C18 phase
particle size
200-400 mesh
pore size
60 Å pore size
Application
Octadecyl-functionalized silica gel is generally used as a stationary phase for low- and medium-pressure reversed-phase liquid chromatography.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
553506553514553530
description
200-400 mesh, extent of labeling: 20-22% loading
description
extent of labeling: ≥20.7% carbon loading
description
200-400 mesh, extent of labeling: 16-18% carbon loading
description
200-400 mesh, extent of labeling: 12% carbon loading
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
-
form
-
extent of labeling
20-22% loading
extent of labeling
≥20.7% carbon loading
extent of labeling
16-18% carbon loading
extent of labeling
12% carbon loading
particle size
200-400 mesh
particle size
-
particle size
200-400 mesh
particle size
200-400 mesh
matrix active group
C18 phase
matrix active group
-
matrix active group
-
matrix active group
-
matrix
irregular silica particle platform
matrix
-
matrix
-
matrix
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–5 di 5 domande  
  1. What is the solubility of Product 377635, Octadecyl-functionalized silica gel?
    1 risposta
    1. This product is not soluble. It can be swelled in organic solvents such as methanol or acetonitrile.
      Utile?
  2. How can Product 377635, Octadecyl-functionalized silica gel resin be cleaned of stubborn material?
    1 risposta
    1. One can usually start with 40-50% chloroform in methanol and see if that cleans the resin. If not, try increasing the chloroform content gradually until it is 100%.
      Utile?
  3. How is Product 377635, Octadecyl-functionalized silica gel, prepared?
    1 risposta
    1. It is prepared by the reaction of silica gel with n-octadecyltrichlorosilane. After hydrolysis of the unreacted chloro groups, silanol groups on the silica are blocked with trimethylsilyl groups.
      Utile?
  4. What is the pH stability of Product 377635, Octadecyl-functionalized silica gel?
    1 risposta
    1. The product is expected to be unstable when used at pH above 7.5.
      Utile?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.