Documenti fondamentali
553425
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
95%
About This Item
Formula condensata:
C6H4BrOCHF2
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
Densità
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrF2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)11-7(9)10/h1-4,7H
ORIYZUFTROJBQJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
93.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)