553077
4-Pentenenitrile
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
P. eboll.
140 °C (lit.)
Densità
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CCCC#N
InChI
1S/C5H7N/c1-2-3-4-5-6/h2H,1,3-4H2
CFEYBLWMNFZOPB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3